(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR934134-1G
OR934134-5G
APOSOR934134-1GEA
701
EUR
APOSOR934134-1G
APOSOR934134-5G
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Formula:
C₅H₁₁NO·ClH Peso molecolare: 137,608 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28119098 CAS Number: 1458653-12-7 |