Stampa…
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1710 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₂
Peso molecolare: 237,338 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28502553
CAS Number: 1356476-38-4