Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28014565 CAS Number: 1630907-39-9 |