Stampa…
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR933592-250MG OR933592-100MG
APOSOR933592-250MGEA 190 EUR
APOSOR933592-250MG APOSOR933592-100MG
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28385449
CAS Number: 1416366-34-1