Stampa…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 578 EUR
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂·2ClH
Peso molecolare: 185,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28166283
CAS Number: 1630906-93-2