Stampa…
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933391-1G OR933391-250MG
APOSOR933391-1GEA 793 EUR
APOSOR933391-1G APOSOR933391-250MG
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02234571
CAS Number: 71885-44-4