2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933389-1G
OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA
633
EUR
APOSOR933389-1G
APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Peso molecolare: 185,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12784528 CAS Number: 25393-20-8 |