Stampa…
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 684 EUR
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879957
CAS Number: 167479-16-5