Stampa…
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 713 EUR
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800613
CAS Number: 61364-25-8