Stampa…
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933292-1G OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA 104 EUR
APOSOR933292-1G APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656118
CAS Number: 29121-56-0