Stampa…
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933272-1G OR933272-5G
APOSOR933272-1GEA 348 EUR
APOSOR933272-1G APOSOR933272-5G
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738984
CAS Number: 37481-18-8