Stampa…
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933251-1G OR933251-250MG
APOSOR933251-1GEA 229 EUR
APOSOR933251-1G APOSOR933251-250MG
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
2-Ethyl-5-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617763
CAS Number: 31557-73-0