2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933217-1G
OR933217-5G
APOSOR933217-1GEA
212
EUR
APOSOR933217-1G
APOSOR933217-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
2-Cyanopropan-2-yl benzoate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Peso molecolare: 189,211 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037880 CAS Number: 32379-42-3 |