N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933191-1G
OR933191-250MG
APOSOR933191-1GEA
144
EUR
APOSOR933191-1G
APOSOR933191-250MG
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClN·ClH Peso molecolare: 158,069 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00034904 CAS Number: 6306-61-2 |