Stampa…
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Chroman-3-amine hydrochloride
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 259 EUR
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 185,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01736331
CAS Number: 18518-71-3