tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl oxazol-4-ylcarbamate
OR933138-1G
OR933138-250MG
APOSOR933138-1GEA
150
EUR
APOSOR933138-1G
APOSOR933138-250MG
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate
Formula:
C₈H₁₂N₂O₃ Peso molecolare: 184,192 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18533643 CAS Number: 1314931-66-2 |