Stampa…
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 234 EUR
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 184,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909493
CAS Number: 128304-84-7