Stampa…
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 163 EUR
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Formula: C₃H₆NO₃·Na
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04307769
CAS Number: 70161-44-3