Stampa…
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methylquinolin-4-amine
OR933094-1G OR933094-250MG
APOSOR933094-1GEA 502 EUR
APOSOR933094-1G APOSOR933094-250MG
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Peso molecolare: 192,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787712
CAS Number: 66735-24-8