Stampa…
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 88.6 EUR
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318533
CAS Number: 78647-31-1