Stampa…
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933042-1G OR933042-5G
APOSOR933042-1GEA 142 EUR
APOSOR933042-1G APOSOR933042-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544268
CAS Number: 90562-35-9