Stampa…
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-4-methoxypicolinate
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 69.8 EUR
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257513
CAS Number: 1256789-95-3