Stampa…
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933028-1G OR933028-250MG OR933028-5G
APOSOR933028-1GEA 176 EUR
APOSOR933028-1G APOSOR933028-250MG APOSOR933028-5G
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
2-Chloro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189452
CAS Number: 7689-62-5