tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR933008-1G
OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA
154
EUR
APOSOR933008-1G
APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formula:
C₁₁H₁₄ClNO₄S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10697736 CAS Number: 269747-25-3 UN: 1759 ADR: 8,III |