Stampa…
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((p-Tolyloxy)methyl)oxirane
OR932992-1G OR932992-250MG
APOSOR932992-1GEA 437 EUR
APOSOR932992-1G APOSOR932992-250MG
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046991
CAS Number: 2186-24-5