Stampa…
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932987-1G OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA 806 EUR
APOSOR932987-1G APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062535
CAS Number: 132871-12-6