Stampa…
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 228 EUR
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738508
CAS Number: 885273-56-3