Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932957-1G OR932957-250MG
APOSOR932957-1GEA 807 EUR
APOSOR932957-1G APOSOR932957-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formula: C₅H₃BrN₄
Peso molecolare: 199,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834831
CAS Number: 81411-68-9