Stampa…

1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR932930-1G OR932930-5G
APOSOR932930-1GEA 148 EUR
APOSOR932930-1G APOSOR932930-5G
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062669
CAS Number: 13210-29-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR