Stampa…
Benzofuran-6-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 432 EUR
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Formula: C₈H₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669481
CAS Number: 13196-11-7