Stampa…
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 114 EUR
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 190,983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21605341
CAS Number: 1328893-16-8