Stampa…
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 310 EUR
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111157
CAS Number: 5279-59-4