Stampa…
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932740-1G OR932740-250MG
APOSOR932740-1GEA 263 EUR
APOSOR932740-1G APOSOR932740-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
4-Chloro-7-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738758
CAS Number: 55496-52-1