Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR932724-1G
OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA
1110
EUR
APOSOR932724-1G
APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Formula:
C₇H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20134006 CAS Number: 1148130-30-6 |