Stampa…
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932719-1G OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA 713 EUR
APOSOR932719-1G APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06255192
CAS Number: 54365-75-2