Stampa…
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932717-1G OR932717-250MG
APOSOR932717-1GEA 538 EUR
APOSOR932717-1G APOSOR932717-250MG
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864359
CAS Number: 1255717-79-3