Stampa…
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR932692-1G OR932692-250MG OR932692-5G
APOSOR932692-1GEA 250 EUR
APOSOR932692-1G APOSOR932692-250MG APOSOR932692-5G
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₂H₄N₄O
Punto di fusione: 286…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23140949
CAS Number: 1003-35-6