Stampa…
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932686-1G OR932686-250MG
APOSOR932686-1GEA 437 EUR
APOSOR932686-1G APOSOR932686-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Peso molecolare: 189,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12192642
CAS Number: 25688-18-0