Stampa…
4-Methyloxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR932677-1G OR932677-250MG OR932677-5G
APOSOR932677-1GEA 245 EUR
APOSOR932677-1G APOSOR932677-250MG APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Formula: C₄H₅NO
Peso molecolare: 83,089 g/mol
Punto di ebollizione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110237
CAS Number: 693-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III