Stampa…
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)benzaldehyde
OR932660-1G OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA 539 EUR
APOSOR932660-1G APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02629380
CAS Number: 105337-42-6