Stampa…
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N-cyclopropyl-5-methylpyrimidin-2-amine
OR932486-1G OR932486-500MG
APOSOR932486-1GEA 539 EUR
APOSOR932486-1G APOSOR932486-500MG
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 183,638 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18837194
CAS Number: 1289385-24-5