Stampa…
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932479-1G OR932479-250MG
APOSOR932479-1GEA 213 EUR
APOSOR932479-1G APOSOR932479-250MG
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₂
Peso molecolare: 191,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016047
CAS Number: 123531-27-1