Stampa…
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 151 EUR
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398742
CAS Number: 1232424-44-0