Stampa…
2-Biphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)acetic acid
OR932405-1G OR932405-250MG
APOSOR932405-1GEA 274 EUR
APOSOR932405-1G APOSOR932405-250MG
2-Biphenylacetic acid 97%
2-Biphenylacetic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208460
CAS Number: 14676-52-9