Stampa…
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932394-10G OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-10GEA 757 EUR
APOSOR932394-10G APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112107
CAS Number: 6076-12-6