Stampa…
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932355-100G OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA 243 EUR
APOSOR932355-100G APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001582
CAS Number: 487-51-4