Stampa…
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxymethyl-5-methylpyridine
OR932347-1G OR932347-5G
APOSOR932347-1GEA 118 EUR
APOSOR932347-1G APOSOR932347-5G
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236816
CAS Number: 102074-19-1