Stampa…
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932346-1G OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA 135 EUR
APOSOR932346-1G APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261120
CAS Number: 181950-57-2