Stampa…
Boc-DL-tert-leucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932319-1G OR932319-25G OR932319-5G
APOSOR932319-1GEA 123 EUR
APOSOR932319-1G APOSOR932319-25G APOSOR932319-5G
Boc-DL-tert-leucine 97%
Boc-DL-tert-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Peso molecolare: 231,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057782
CAS Number: 169870-82-0