4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD17677321 CAS Number: 1245648-84-3 |